Attaches, micro
Fournisseur: BOCHEM
5475
BOCH5475EA 31.4 EUR InStock
BOCH5475
Attaches, micro
Pinces Pinces à usage général
Micro clamps made of zinc plated steel.
  • Fingers of the clamps are coated with silicone to protect clamped items
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité