Retort rings, open
Fournisseur: BOCHEM
5510 5511 5512
BOCH5510EA 33.9 EUR InStock
BOCH5510 BOCH5511 BOCH5512
Retort rings, open
Anneaux de statif
Retort rings made from stainless steel 18/10.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité