Retort clamp, MAXI
Fournisseur: BOCHEM
5567
BOCH5567EA 355 EUR InStock
BOCH5567
Retort clamp, MAXI
Pinces Pinces à usage général
Retort clamp made of chromium plated steel.
  • Fibreglass covered
  • 400 mm total length
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité