Thermometer clamp, with swivelling bosshead
Fournisseur: BOCHEM
5621
BOCH5621EA 44 EUR InStock
BOCH5621
Thermometer clamp, with swivelling bosshead
Pinces Pinces à usage général
These chromium plated clamps are used for holding thermometers (Ø 6 to 15 mm). Swivelling bosshead (Ø 16,5 mm) can be rotated and locked at any angle (0 to 360°).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité