Attache pour burette, avec noix
Fournisseur: BOCHEM
5622
BOCH5622EA 24.2 EUR InStock
BOCH5622
Attache pour burette, avec noix
Pinces Pinces à usage général
This burette clamp with bosshead (13 mm) is made of aluminium.
  • Angle: 90°
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité