Burette clamps, with shaft
Fournisseur: BOCHEM
5623
BOCH5623EA 28.6 EUR InStock
BOCH5623
Burette clamps, with shaft
Pinces Pinces à usage général
This chromium plated clamp with shaft (length 130 mm) is used for holding burettes (Ø 4 to 20 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité