Pince pour burette et thermomètre avec arbre, AUTOMATIQUE
Fournisseur: BOCHEM
5624
BOCH5624EA 27.6 EUR InStock
BOCH5624
Pince pour burette et thermomètre avec arbre, AUTOMATIQUE
Pinces Pinces à usage général
Cette pince chromée avec arbre (longueur 115 mm) est utilisée pour le soutien de burettes ou thermomètres (Ø 0 - 25 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité