Pinces pour burette et condensateur, avec noix de serrage pivotante
Fournisseur: BOCHEM
5630
BOCH5630EA 43.9 EUR InStock
BOCH5630
Pinces pour burette et condensateur, avec noix de serrage pivotante
Pinces Pinces à usage général
Burette clamps made of chromium plated steel.
  • Fingers are coated with PVC to protect clamped items
  • With swivelling bosshead (16,5 mm)
  • Angle: 0 to 360°
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité