Pinces pour burette et tubes à essai, avec noix de serrage
Fournisseur: BOCHEM
5631
BOCH5631EA 32 EUR InStock
BOCH5631
Pinces pour burette et tubes à essai, avec noix de serrage
Pinces Pinces à usage général
Ces pinces chromées avec noix de serrage (13,5 mm) et mâchoires recouvertes de PVC sont conçues pour soutenir burettes et tubes à essai (Ø 7 - 25 mm).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité