H-frame COMPLETE
Fournisseur: BOCHEM
5641
BOCH5641EA 439 EUR InStock
BOCH5641
H-frame COMPLETE
Supports de statif
Cast iron, green varnished.
  • Incl. aluminium rods (Diameter 12 mm)
  • Incl. bossheads
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité