Double bosshead, Jumbo
Fournisseur: BOCHEM
5650
BOCH5650EA 77.7 EUR InStock
BOCH5650
Double bosshead, Jumbo
Pinces Noix de serrage
Double bossheads made of chrome plated aluminium.
  • For rods up to 20/30 mm
  • Angle: 90°
  • Thread: 10
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité