Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Noix, type pivotant, GIROFIX

Fournisseur: BOCHEM
5651
BOCH5651EA 62.1 EUR InStock
BOCH5651
Noix, type pivotant, GIROFIX
Pinces Noix de serrage
Noix de type pivotante en aluminium chromé.

  • Pour tiges de Ø jusqu'à 15 mm
  • Angle : 0 + 360°
  • Filetage : 8

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité