Bossheads, TECHNO
Fournisseur: BOCHEM
5670
BOCH5670EA 65 EUR InStock
BOCH5670
Bossheads, TECHNO
Pinces Noix de serrage
These bossheads are ideal for supporting overhead stirrers.
  • Angle: 90°
  • Thread: M8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité