Teclu burners, all gases
Fournisseur: BOCHEM
7430
BOCH7430EA 230 EUR InStock
BOCH7430
Teclu burners, all gases
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Multi gas burner with stopcock works to a maximum of 1300 °C.
  • With air regulation
  • With anti-slip rubber coating under the base
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité