Insulate containers, with locking clamps
Fournisseur: BOCHEM
8085 8087 8086
BOCH8085EA 234 EUR InStock
BOCH8085 BOCH8087 BOCH8086
Insulate containers, with locking clamps
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Stainless steel 18/10.
  • With three locking clamps, lid and silicone gasket
  • Valve in the lid compensates possible over and under pressure
  • Very good chemical and temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité