Bécher mesureur gradué, avec bec et poignée de renversement
Fournisseur: BOCHEM
8390 8391 8394
BOCH8390EA 1110 EUR InStock
BOCH8390 BOCH8391 BOCH8394
Bécher mesureur gradué, avec bec et poignée de renversement
Godets
Acier inoxydable 18/10.
  • Très bonne résistance chimique, très bonne résistance thermique
  • Qualité et fiabilité maximales
  • Couvercles correspondants disponibles en option
Pour utilisation dans les laboratoires et l'industrie. Gradué avec poignée. Attaches de poignée sans soudure et surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité