Laboratory pots, with lid
Fournisseur: BOCHEM
8566 8567 8568
BOCH8566EA 44.1 EUR InStock
BOCH8566 BOCH8567 BOCH8568
Laboratory pots, with lid
Plateaux/Récipients/Pots Pots
Aluminium.
  • Fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Multipurpose pots for a wide range of uses.
Collapse All
Capacité Ø int. Hauteur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1,5 l 160 mm 100 mm 1 BOCH8566
3,0 l 200 mm 120 mm 1 BOCH8567
5,2 l 260 mm 140 mm 1 BOCH8568
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité