Overhead stirrer tool, radial stirrer
Fournisseur: BOCHEM
9030
BOCH9030EA 122 EUR InStock
BOCH9030
Overhead stirrer tool, radial stirrer
Agitateurs Outils d'agitation
Radial stirrer made of stainless steel.
  • Ideal for stirring liquids at middle speed range
  • Suitable for stirring low and medium viscous media
  • Creates radial flow
  • Ideal for aeration of liquids
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité