Microplate shakers, Jitterbug
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
130000-2
BOEI130000-2EA 5670 EUR InStock
BOEI130000-2
Microplate shakers, Jitterbug
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
The Jitterbug microplate shaker is ideal for immunoassays like ELISA, PCR and other research procedures requiring heating and shaking of microplates.
  • Accommodates two standard microplates (96-, 384-, 1536-well) or strip trays
  • Independently set temperature, shaking speed and mixing duration
  • Select from eight mixing speeds
  • Smooth, quiet operation
  • Excellent temperature uniformity
Includes inner lid to reduce the risk of contamination.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité