Tube rotator
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
260650
BOEI260650EA 1360 EUR InStock
BOEI260650
Tube rotator
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Five carousel options with adjustable speed and tilt angles provide greater versatility.
Timer feature offers time down or time up counting. Digital microprocessor controlled. Supplied with a 14×50 ml tube carousel. 2-year warranty.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité