Microtubes à centrifuger
Fournisseur: BOETTGER, PAUL
02.013.0100
BOET02.013.0100EA 35.7 EUR InStock
BOET02.013.0100
Microtubes à centrifuger
Tubes Microtubes à centrifuger
Made from selected high-quality and biologically inert polypropylene.
  • High resistance to temperatures and chemicals
  • Autoclavable at 121°C/2,1 bar (cap not closed)
  • Place for markings on label area and flat cover
  • Perfect closure of leak free cap, due to the design of the lid
  • Membrane can be punctured by sampling-needles
  • Graduation
  • Round inside bottom for easy recovery of pellets or fluids
Without caps.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité