Mailing containers
Fournisseur: BOETTGER, PAUL
08.212.1003
BOET08.212.1003EA 61.1 EUR InStock
BOET08.212.1003
Mailing containers
Boîtes d'expédition et de transport
Jar, made of SB/LDPE.
  • Colour: Gray bade, yellow lid
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
This mailing container used for safe mailing of sputum cups.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité