Gas washing bottles, micro scrubber, BOLA
Fournisseur: Bohlender
A119-24
BOHLA119-24EA 643 EUR InStock
BOHLA119-24
Gas washing bottles, micro scrubber, BOLA
Flacons Flacons-laveurs
PFA, translucent.
  • Used as cold trap
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Unbreakable and transparent
For use with volumes up to 50 ml. The gas inlet tube (not included, please choose a hard-walled tubing) is inserted through the fitting on the top and can be fixed safely. The side fitting is used as gas outlet.
Certifications: FDA conform.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité