Bcher paroi paisse en PTFE, bord suprieur renforc avec bec verseur. La base est en PTFE-carbone rsistant la chaleur, ainsi le bcher peut tre chauff sur une plaque chauffante jusqu' + 270 C max. L'intrieur du bcher est en PTFE pur et o 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Bcher paroi paisse en PTFE, bord suprieur renforc avec bec verseur. La base est en PTFE-carbone rsistant la chaleur, ainsi le bcher peut tre chauff sur une plaque chauffante jusqu' + 270 C max. L'intrieur du bcher est en PTFE pur et o 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Bécher à paroi épaisse en PTFE, bord supérieur renforcé avec bec verseur. La base est en PTFE-carbone résistant à la chaleur, ainsi le bécher peut être chauffé sur une plaque chauffante jusqu'à + 270 °C max. L'intérieur du bécher est en PTFE pur et o 1 * 1 Pce BOHLA135-02 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou