Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Test tubes, with screw cap, BOLA

Fournisseur: Bohlender
A185-05
BOHLA185-05EA 417 EUR InStock
BOHLA185-05
Test tubes, with screw cap, BOLA
Tubes Tubes à essais
PFA, translucent.

  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance:
  • FDA conform

Round bottom, non-porous, wall thickness 1 mm, with PTFE screw cap.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité