Screw-in fittings PG, BOLA
Fournisseur: Bohlender
B151-03
BOHLB151-03EA 55.7 EUR InStock
BOHLB151-03
Screw-in fittings PG, BOLA
Raccords et connecteurs
For connection of sensors with male thread PG to BOLA reactor lids.
  • For assembly on BOLA reactor lids
  • With hexagonal gripping surface in standard wrench size
  • Made of PTFE
For tight and safe insertion of sensors with male thread PG.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité