Roulement d'agitateur vis, PTFE. Pour visser dans le col central des couvercles de racteur pour le guidage centrique des arbres de l'agitateur. Filetage visser NPT 1/2 . Pour arbre d'agitateur 6 mm. GL 25. Taille de la cl (SW) 25 mm. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Roulement d'agitateur vis, PTFE. Pour visser dans le col central des couvercles de racteur pour le guidage centrique des arbres de l'agitateur. Filetage visser NPT 1/2 . Pour arbre d'agitateur 6 mm. GL 25. Taille de la cl (SW) 25 mm. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Roulement d'agitateur à vis, PTFE. Pour visser dans le col central des couvercles de réacteur pour le guidage centrique des arbres de l'agitateur. Filetage à visser NPT 1/2 . Pour arbre d'agitateur Ø 6 mm. GL 25. Taille de la clé (SW) 25 mm. 1 * 1 Pce BOHLB155-06 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou