Accessories for glass thermometers
Fournisseur: Bohlender
B286-03
BOHLB286-03EA 126 EUR InStock
BOHLB286-03
Accessories for glass thermometers
Thermomètres Thermomètres analogiques
Thermometer holder made of PTFE/silicone.
  • Holds thermometers with an Ø of 7 to 8 mm
Features integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité