Stirrer bearings, PTFE, BOLA
Fournisseur: Bohlender
B288-02
BOHLB288-02EA 123 EUR InStock
BOHLB288-02
Stirrer bearings, PTFE, BOLA
Agitateurs Outils d'agitation
PTFE stirrer bearings with adjustable special gasket.
  • Chemical resistance
  • Temperature resistance: −20 to 250 °C
Integrated special nut is present for easy locking and unlocking of the ground joint.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité