Distilling heads, BOLA
Fournisseur: Bohlender
B289-03
BOHLB289-03EA 484 EUR InStock
BOHLB289-03
Distilling heads, BOLA
Composants de distillation Têtes de distillation
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −20 to +230 °C
  • Universal chemical resistance
Two ground joint cones size NS 29 and one vertical connection with flexible PTFE/Silicone sealing and PPS screw cap to insert and fix thermomometers of a Ø of 7 to 8 mm. Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint.
Collapse All
Raccord de rodage pour condenseur Raccord de rodage pour ballon Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
29/32 NS 29/32 NS 1 BOHLB289-03
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité