Adapters, receiver, BOLA
Fournisseur: Bohlender
B292-02
BOHLB292-02EA 254 EUR InStock
BOHLB292-02
Adapters, receiver, BOLA
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
Ground joint cone and socket size NS 29, as well as socket size NS 19 for example for vacuum stopcock (see Cat. No. B 293-02). Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint.
Collapse All
Rodage femelle Rodage mâle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
19/26 NS 29/32 NS 1 BOHLB292-02
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité