Vacuum stopcocks, BOLA
Fournisseur: Bohlender
B293-02
BOHLB293-02EA 484 EUR InStock
BOHLB293-02
Vacuum stopcocks, BOLA
Robinets d'arrêt
Made of PTFE.
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance: from 0 to +110 °C
Vacuum stopcock with ground joint cone, bore and connections for tubing. Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité