Ground joint distributors, BOLA
Fournisseur: Bohlender
B302-02
BOHLB302-02EA 639 EUR InStock
BOHLB302-02
Ground joint distributors, BOLA
Adaptateurs Raccords à rodage conique
PTFE, white.
  • Temperature resistance: −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Autoclavable
With ground joint cone and socket size 29. All ground joints are connected with a bore dia. of 10 mm. The bore dia. of the cone is 16 mm. Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité