Cold traps, BOLA
Fournisseur: Bohlender
B317-60
BOHLB317-60EA 1740 EUR InStock
BOHLB317-60
Cold traps, BOLA
Pièges à vide
PTFE head with two threaded necks GL14 for connection of hard-walled tubing by means of separately available laboratory screw joints. Connecting nut is made of PTFE reinforced with glassfibres. GL hose connectors are recommend for soft, flexible tubing. Temperature resistant from −200 to +250 °C with suitable vaccum transparent. PFA, transparent.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité