Noyau magntique encapsul en PTFE (Alnico 5), lame conique avec barre d'agitation cylindrique fixe, rsistance chimique universelle. Longueur x Largeur mm 8,0 x 8,0. Hauteur mm 11, pour rcipient int. mm 9-10 1 * 3 Pce
Fournisseur: Bohlender
Noyau magntique encapsul en PTFE (Alnico 5), lame conique avec barre d'agitation cylindrique fixe, rsistance chimique universelle. Longueur x Largeur mm 8,0 x 8,0. Hauteur mm 11, pour rcipient int. mm 9-10 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Noyau magnétique encapsulé en PTFE (Alnico 5), lame conique avec barre d'agitation cylindrique fixe, résistance chimique universelle. Longueur x Largeur mm 8,0 x 8,0. Hauteur mm 11, pour récipient Ø int. mm 9-10 1 * 3 Pce BOHLC349-04 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou