Stirrer shafts, double-moon shape, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C374-12 C374-18 C374-14
BOHLC374-12EA 334 EUR InStock
BOHLC374-12 BOHLC374-18 BOHLC374-14
Stirrer shafts, double-moon shape, BOLA
Agitateurs Axes d'agitation
Stirrer shafts made of PTFE-jacketed stainless steel, two each tilting half-moon stirrer blades with double-sided groove and access for the stirrer shaft completely made of PTFE.
  • Chemical resistant
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
  • Creates tangential flow with little turbulence
  • With chucking diameter of 8 mm
Half-moon blade is ideal for stirring in round-bottom flasks with ground joint neck.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité