Tte agitateur pour axe d'agitateur enveloppe PTFE (d) 10 mm. Hauteur (H) 145 mm. Pour joint rod NS 29/32. Longueur d'insertion de l'arbre (L2) max. 95 mm. Arbre d'entranement O.D. (D) 50 mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Tte agitateur pour axe d'agitateur enveloppe PTFE (d) 10 mm. Hauteur (H) 145 mm. Pour joint rod NS 29/32. Longueur d'insertion de l'arbre (L2) max. 95 mm. Arbre d'entranement O.D. (D) 50 mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tête agitateur pour axe d'agitateur à enveloppe PTFE (d) 10 mm. Hauteur (H) 145 mm. Pour joint rodé NS 29/32. Longueur d'insertion de l'arbre (L2) max. 95 mm. Arbre d'entraînement O.D. (D) 50 mm 1 * 1 Pce BOHLC530-10 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou