Tubing connectors, cross-shaped, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D573-08
BOHLD573-08EA 77 EUR InStock
BOHLD573-08
Tubing connectors, cross-shaped, BOLA
Raccords et connecteurs
The Cross-shaped fitting, made of PTFE with four connectors for elastic tubing.
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance from -200 up to 250 °C
  • Vacuum: suitable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité