Distributeurs HPLC pour flacons
Fournisseur: Bohlender
D606-08
BOHLD606-08EA 29 EUR InStock
BOHLD606-08
Distributeurs HPLC pour flacons
Capuchons Bouchons pour flacons
Green screw cap, made of glass-fibre reinforced PP, and distributor body made of PP.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from −50 to +100 °C
Suitable for GL 45 threaded bottles and it is available with the plugs for closing unused ports.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité