Distributeurs multiples pour flacons, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D651-04
BOHLD651-04EA 204 EUR InStock
BOHLD651-04
Distributeurs multiples pour flacons, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Bouchon à vis bleu en PPS. Corps en PTFE.
  • Résistant aux températures de -20 à +200 °C
  • Résistant aux produits chimiques
  • Autoclavable à 121 °C
Conforme à la FDA.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité