Ring wrenches, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D701-24
BOHLD701-24EA 14 EUR InStock
BOHLD701-24
Ring wrenches, BOLA
Clés à molette
These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from –20 to +110 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité