Screw caps for sensors, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D780-14
BOHLD780-14EA 94.7 EUR InStock
BOHLD780-14
Screw caps for sensors, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
PPS/PTFE.
  • Temperature resistance: from 0 to +110 °C
  • Universal chemical resistance
  • For contamination-free insertion of sensors into bottles with GL 45 thread
Black screw cap made of PPS with GL 45 thread, movable body made of PTFE with adjusting screw for fixing and sealing sensors. The product is only exposed to PTFE.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité