Flexible distributor for bottles, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D804-12
BOHLD804-12EA 125 EUR InStock
BOHLD804-12
Flexible distributor for bottles, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
PP screw cap, blue, distributor body and tubing connectors made from PP
  • For bottle thread GLS 80
  • Restricted chemical resistance
  • Temperature resistance from 0 to 110 °C
  • Suitable for vacuum
For drawing or inserting liquids. For use with elastic tubing (e.g. Viton®, Tygon®, silicone). Bent two-step hose connectors on the upper side, straight hose connectors on the bottom side.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité