L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Assortments of tube end fittings, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F704-04 F704-02
BOHLF704-04EA 142 EUR InStock
BOHLF704-04 BOHLF704-02
Assortments of tube end fittings, BOLA
Fixations Accouplements
PP, coloured.
  • Temperature resistance: from 0 to +100 °C
  • Very good chemical resistance
  • Different colours for better distinction
  • FDA conform
Tube end fittings made of PP in 9 different colours, two fittings per colour. With male thread UNF ¼" 28 G; washers made of PA are included in delivery.Colours: natural, black, orange, yellow, green, blue, violet and grey.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité