L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Washers, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F728-16 F728-08
BOHLF728-16EA 5.8 EUR InStock
BOHLF728-16 BOHLF728-08
Washers, BOLA
Scellés Bagues d'étanchéité
PA
  • Temperature resistance: from –40 to +100 °C
For stabilising the flange and avoiding damages when tightening the tube end fitting.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité