Connectors, screw-in tube fittings, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F763-08
BOHLF763-08EA 66.3 EUR InStock
BOHLF763-08
Connectors, screw-in tube fittings, BOLA
Raccords et connecteurs
Straight UNF screw-in tube fitting made of PTFE. One side with fitting thread GL 14 for connecting hard-walled tubes and tubing by means of BOLA Laboratory Screw Joints. Other side with male screw-in thread UNF 1/4 28G for connection to units and fittings with female thread UNF 1/4 28G.
  • Temperature resistance: from −20 to 120 °C
  • Very good chemical resistance
  • FDA conformity
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité