Universal couplings, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F772-08 F770-08
BOHLF772-08EA 63.9 EUR InStock
BOHLF772-08 BOHLF770-08
Universal couplings, BOLA
Fixations Accouplements
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from –200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
Coupling for transition from M6 thread to UNF ¼" 28 G thread. The M6 thread is marked by a groove.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité