L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Washers, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H1126-26 H1126-22 H1126-18 H1126-14
BOHLH1126-26EA 3.8 EUR InStock
BOHLH1126-26 BOHLH1126-22 BOHLH1126-18 BOHLH1126-14
Washers, BOLA
Scellés Bagues d'étanchéité
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 125-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité