L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Screws with cylindrical head, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H1128-26 H1128-14 H1128-22 H1128-18
BOHLH1128-26EA 25.7 EUR InStock
BOHLH1128-26 BOHLH1128-14 BOHLH1128-22 BOHLH1128-18
Screws with cylindrical head, BOLA
Fixations Accouplements
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 84/DIN EN ISO 1207
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité