Fluoroplastic (PTFE) spray
Fournisseur: Bohlender
H958-04
BOHLH958-04EA 42.3 EUR InStock
BOHLH958-04
Fluoroplastic (PTFE) spray
Lubrifiants
Release and anti-blocking agent as well as lubricant for laboratory. Excellent gliding and separating effects.
  • Dry and greaseless
  • CFC- and silicone-free
  • Heat resistant up to +260°C
  • Non-adhesive and dirt-repellent
  • Physiologically safe
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité